Documenti fondamentali
69894
Sigma-Aldrich
MES potassium salt
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid potassium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid potassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12KNO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥99.0% (T)
Impurezze
≤1% water
Intervallo di pH utile
5.5-6.7
pKa 
6.1
Solubilità
H2O: 0.35 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.K/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
IMFIKFZWLAWMQE-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)