Vai a
M0895
MES potassium salt
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid potassium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid potassium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12KNO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.33
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Per informazioni sul prodotto M0895, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
water: 0.33 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.K/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
IMFIKFZWLAWMQE-UHFFFAOYSA-M
Application
MES potassium salt has been used as a component of buffers for the preparation of permeabilized fiber bundles.[1][2]
Biochem/physiol Actions
MES is applicable as a Good′s buffer and is widely used in regulating the pH of reagent solutions, physiological experiments and plant culture medium.[3]
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)