68500
Cinnamyl isobutyrate
analytical standard
Sinonimo/i:
Isobutyric acid cinnamyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.523-1.528
n20/D 1.524 (lit.)
P. eboll.
254 °C (lit.)
Densità
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)13(14)15-10-6-9-12-7-4-3-5-8-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-6+
KLKQSZIWHVEARN-RMKNXTFCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)