Y0000327
Azelastine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
azelastine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1(CCC(CCC1)NNC(=O)c2ccccc2)C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18)
HJCSHXABAVJCGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)