549541
Antimony tin oxide
nanopowder, <50 nm particle size, ≥99.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
ATO
Saggio
≥99.5% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Composizione
antimony pentoxide, 7-11%
tin(IV) oxide, 89-93%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: antimony
Area superficiale
47 m2/g
Dimensione particelle
<50 nm
Stringa SMILE
O=[Sn]=O.O=[Sb]O[Sb]=O
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3