Documenti fondamentali
56399
Supelco
(R)-Mevalonic acid 5-phosphate lithium salt hydrate
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13O7P · xLi+ · yH2O
Peso molecolare:
228.14 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (TLC)
Attività ottica
[α]/D -2.5±0.5°, c = 0.1 in 0.1 M HCl
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Risultati analitici
NMR-Internal standard: Dimethylsulfone
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)