528021
Solfuro dimetile
Sinonimo/i:
DMS, Metil solfuro
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
402 °F
Limite di esplosione
19.7 %
Disponibilità
available only in EU
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
38 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 7.28 g/L at 20 °C
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?