Documenti fondamentali
50070
Sigma-Aldrich
Glycinamide hydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
2-Aminoacetamide hydrochloride, Aminoacetamide hydrochloride, Glycine amide hydrochloride
Scegli un formato
10 G
45,30 €
50 G
168,00 €
45,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
45,30 €
50 G
168,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CONH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.54
Beilstein:
3554199
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
45,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
solid
pKa (20 °C)
8.20
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.1
Gruppo funzionale
amide
amine
Stringa SMILE
Cl.NCC(N)=O
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H2,4,5);1H
WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Glycinamide hydrochloride may be used in the synthesis of [M(glycinamidato-N,N′)(ptpy)2] where ptpy = 2-(p-tolyl)pyridinato) and M= Rh or Ir.[1]
It may be used in the synthesis of the following glycinamide-based imidazolidinones:[2]
  • (±)-2-(2-phenylpropyl)imidazolidin-4-one
  • (±)-2-(2,4,4-trimethylpentyl)imidazolidin-4-one
  • (±)-2-[(R)-2,6-dimethyl-5-heptenyl]imidazolidin-4-one
  • (5R,6S,9R)-6-isopropyl-9-methyl-1,4-diazaspiro[4.5]decan-2-one
  • (5S,6S,9R)-6-isopropyl-9-methyl-1,4-diazaspiro[4.5]decan-2-one
  • (±)-2-methyl-2-pentylimidazolidin-4-one
  • (±)-2-ethyl-2-(2-methylbutyl)imidazolidin-4-one
  • (±)-2-(undecan-2-yl)imidazolidin-4-one
  • (±)-2-pentylimidazolidin-4-one
  • 2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)imidazolidin-4-one
Altre note
Use in peptide coupling[3].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
N.J. Miles et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2299-2299 (1985)
Preparation of Imidazolidin-4-ones and Their Evaluation as Hydrolytically Cleavable Precursors for the Slow Release of Bioactive Volatile Carbonyl Derivatives.
Trachsel A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(14), 2837-2854 (2012)
Synthesis and Characterization of New Bis-Cyclometalated Rhodium and Iridium Complexes Containing the Glycinamidato Ligand.
Graf M, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 639(7), 1117-1121 (2013)
Controlled gelation and sintering of monolithic gels prepared from g-alumina fume powder.
Tsai DS and Hsieh CC.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 74(4), 830-836 (1991)
Irene M Lagoja et al.
Chemistry & biodiversity, 2(7), 923-927 (2006-12-29)
A possible reaction mechanism for the dehydration of glycinamide (3) and N,N'-diformylurea (4) yielding hypoxanthine (2) has been investigated. Furthermore, a potential prebiotic route converting hypoxanthine (2) into adenine (1) via phosphate activation followed by substitution reaction with NH3 was