Documenti fondamentali
74226
Millipore
Coagulase Test (Tubes)
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Tube Coagulase Test
Scegli un formato
1 SET
152,00 €
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
152,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Stato
powder
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
applicazioni
clinical testing
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Staphylococcus spp.
Applicazioni
Coagulase Test (Tubes) are used for the detection of coagulase-negative or -positive organisms (Staphylococcus aureus).
Confezionamento
1 box contains 6 vials (with 3 mL lyophilized rabbit plasma with EDTA)
Principio
Coagulase Test is carried out to differentiate potentially pathogenic Staphylococcus species from other Gram positive, catalase-positive cocci by the detection of coagulase. It is an important indicator for the pathogenicity of Staphylococcus strains.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)