46212
3-Methyl-2-butanone
analytical standard
Sinonimo/i:
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
98-100%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
P. eboll.
94-95 °C (lit.)
Punto di fusione
−92 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?