P8017
2-Pentanol
98%
Sinonimo/i:
(±)-2-Pentanol, sec-amyl alcohol, sec-Pentyl alcohol, Methyl propyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
649 °F
Limite di esplosione
9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. eboll.
118-119 °C (lit.)
Densità
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- A hydrogen donor in the synthesis of methyl furan via catalytic transfer hydrogenation of furfural over a ruthenium/ruthenium oxide/carbon catalyst.
- A reagent in one-pot synthesis of brominated derivatives of 1,3-dioxolane.
- A solvent for the synthesis of organic molecules such as 2, 4-diaminopyrimidines and 4-aza-podophyllotoxins.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup