46015
Neril acetato
analytical standard
Sinonimo/i:
cis-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-il acetato
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
n20/D 1.460
P. ebollizione
134 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis