This product does not contain any chiral centers, so the optical rotation is expected to be 0°. Note that the stabilizer is synthetic alpha-Tocopherol; while alpha-Tocopherol has three chiral centers, those centers are all racemic in the synthetic version. So the contribution of the stabilizer to the optical rotation would also be zero.
W277304
Neril acetato
≥98%, stabilized, FCC, FG
Sinonimo/i:
cis-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-il acetato
Scegli un formato
48,80 €
Scegli un formato
About This Item
48,80 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
può contenere
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Composizione
Contains IFRA and EU1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and Geraniol
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. ebollizione
134 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
geraniol, nerol, citral (neral+geranial)
Organolettico
citrus; floral; fruity; rose; soapy; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
-
Quel est le pouvoir rotatoire de l'acetate de néryl
1 risposta-