404365
Procion® Red MX-5B
Dye content 40 %
Sinonimo/i:
Reactive red 2
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 40%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
538 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2)c(cc3cc(cc(Nc4nc(Cl)nc(Cl)n4)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H12Cl2N6O7S2.2Na/c20-17-23-18(21)25-19(24-17)22-12-8-11(35(29,30)31)6-9-7-13(36(32,33)34)15(16(28)14(9)12)27-26-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-8,28H,(H,29,30,31)(H,32,33,34)(H,22,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b27-26+;;
XWZDJOJCYUSIEY-YOYNBWDYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)