Documenti fondamentali
37349
Sigma-Aldrich
9,10-Dihydrophenanthrene
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.25
Beilstein:
1907655
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
P. ebollizione
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-35 °C (lit.)
30-35 °C
Stringa SMILE
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)