Documenti fondamentali
8.41538
Sigma-Aldrich
1-Benzothiophene
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Benzothiophene
Scegli un formato
10 G
54,80 €
54,80 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
54,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-395-7
NACRES:
NA.22
54,80 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
510 °C
Potenza
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
222 °C
Punto di fusione
28-32 °C
Temp. transizione
flash point 91 °C
Densità
1.15 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup