Documenti fondamentali
D106003
Sigma-Aldrich
9,10-Dihydrophenanthrene
94%
Scegli un formato
5 G
115,00 €
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
115,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.25
Beilstein:
1907655
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
94%
Stato
liquid
P. ebollizione
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-35 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Antoine Burel et al.
Journal of chromatography. A, 1485, 101-119 (2017-01-22)
This study aims at modelling and predicting solute retention in capillary Gas Chromatography (GC) and Flow Modulation comprehensive GC (FM-GCxGC). A new thermodynamic model, taking into account the effects of temperature and pressure, is proposed to describe the variation of