Documenti fondamentali
371823
Sigma-Aldrich
Styryl 7
Dye content 95 %
Sinonimo/i:
2-(4-[Dimethylaminophenyl]-1,3-butadienyl)-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate salt, 2-[4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadienyl]-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H30N2O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 95%
Punto di fusione
215 °C (dec.) (lit.)
λmax
565 nm
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC[n+]2c(\C=C\C=C\c3ccc(cc3)N(C)C)sc4ccccc24
Applicazioni
Suitable as a laser dye
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)