37018
Tenuazonic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
(5S)-3-Acetyl-1,5-dihydro-4-hydroxy-5-[(1S)-1-methylpropyl]-2H-pyrrol-2-one, (S)-3-Acetyl-5-(S)-sec-butyltetramic acid, (S)-3-Acetyl-5-sec-butyl-4-hydroxy-3-pyrrolin-2-one
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)C(C(C)=O)=C1O
InChI
1S/C10H15NO3/c1-4-5(2)8-9(13)7(6(3)12)10(14)11-8/h5,8,13H,4H2,1-3H3,(H,11,14)/t5-,8-/m0/s1
CEIZFXOZIQNICU-XNCJUZBTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cornflakes using high-performance liquid chromatography (HPLC) technique.[3]
- Human urine samples using isotope dilution assay method and liquid chromatography coupled to a hybrid triple quadrupole/linear ion trap mass spectrometer.[4]
- Cereals using high-performance liquid chromatography–electrospray ionization ion-trap multistage mass spectrometry (HPLC- ESI ion-trap (IT) MS2). ESI Fourier transform-ion cyclotron resonance tandem mass spectrometry (FTICR-MS2) technique is used for product characterization, post derivatization with 2,4-dinitrophenylhydrazine.[1]
Ricostituzione
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?