Vai a
F6513
Fusaric acid
From Gibberella fujikuroi, ≥98% (TLC), Dopamine β-hydroxylase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
5-Butylpicolinic acid, 5-Butylpyridine-2-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
113,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
342,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
208-643-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
125804
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Fusaric acid, from Gibberella fujikuroi
biological source
Gibberella fujikuroi
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
95-97  °C
solubility
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DBH(1621)
General description
Chemical structure: pyridine
Biochem/physiol Actions
Dopamine β-hydroxylase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine, Norepinephrine and Epinephrine Synthesis page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
55952798673F0600000
Fusaric acid from Gibberella fujikuroi
Sigma-Aldrich
F6513
Fusaric acid
Fusaric acid derivatization grade (HPLC), ≥99.0% (HPLC)
Supelco
55952
Fusaric acid
Fumaric acid anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Sigma-Aldrich
798673
Fumaric acid
Fumaric acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0600000
Fumaric acid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... DBH(1621)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fusaric acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)