Vai a
T8019
Tentoxin from Alternaria tenuis
Naturally occurring phytotoxic cyclic tetrapeptide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
248,00 €
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
742,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.50
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
fungus (Alternaria tenuis)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CC1NC(=O)C(C)N(C)C(=O)CNC(=O)\C(=C/c2ccccc2)N(C)C1=O
InChI
1S/C22H30N4O4/c1-14(2)11-17-22(30)26(5)18(12-16-9-7-6-8-10-16)21(29)23-13-19(27)25(4)15(3)20(28)24-17/h6-10,12,14-15,17H,11,13H2,1-5H3,(H,23,29)(H,24,28)/b18-12-/t15-,17-/m0/s1
InChI key
SIIRBDOFKDACOK-LFXZBHHUSA-N
General description
Tentoxin is a majorly occurring cyclic tetrapeptide mycotoxin that is excreted by the Alternaria fungal species like Alternaria alternata and Alternaria tenuis.
Biochem/physiol Actions
It induces chlorosis in germinating seedlings of many dicotyledonous plants. Tentoxin has been postulated to inhibit cyclic photophosphorylation by acting as an energy transfer inhibitor at the terminal steps of ATP synthesis and to target the F1 moiety of photosynthetic H+-ATPases. A kinetic analysis of the action of tentoxin on the chloroplast F1 H+-ATPase (CF1) portion of chloroplast ATP synthase has been reported.
Tentoxin is phytotoxic, which induces chlorosis in plant leaves and germinating seedlings. It also halts photophosphorylation by inhibiting chloroplastic ATP synthase. Tentoxin over energizes thylakoids and is converted to isotentoxin by UV irradiation.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
37018A1312A3171
Tenuazonic acid analytical standard
Supelco
37018
Tenuazonic acid
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
~96%
assay
-
biological source
fungus (Alternaria tenuis)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)