35914
Chlordimeform hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Chlorodimeform hydrochloride, Chlorophenamidine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CN(C)\C=N\c1ccc(Cl)cc1C
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c1-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7-13(2)3;/h4-7H,1-3H3;1H/b12-7+;
WZFNZVJGDCKNME-RRAJOLSVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?