Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 32,80 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 108,00 € |
Informazioni su questo articolo
32,80 €
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
212-213 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay - | assay ≥98% | assay 98% |
| form crystals | form - | form - | form - |
| bp 212-213 °C (lit.) | bp 212-213 °C (lit.) | bp 212-213 °C (lit.) | bp 212-213 °C (lit.) |
| mp 59-61 °C (lit.) | mp 59-61 °C (lit.) | mp 12-16 °C (lit.) | mp 12-16 °C (lit.) |
| vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) | vapor density - | vapor density - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Isopropylphenol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
110 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?