Documenti fondamentali
34881-M
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
≥99.8% (GC), suitable for HPLC-GC, HPLC
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
Scegli un formato
1 L
153,00 €
2.5 L
291,00 €
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
153,00 €
2.5 L
291,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
eCl@ss:
39031501
ID PubChem:
NACRES:
NA.03
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Acetonitrile, suitable for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
HPLC-GC: suitable
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Trasmittanza
200 nm, ≥50%
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
general analytical
Formato
neat
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Acetonitrile (MeCN) may be used as an extraction solvent during the quantification of pesticide residues in fruits and vegetables.[1]
Altre note
Important notice
  • The article number 34881-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34881-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of