Documenti fondamentali
33515
Sigma-Aldrich
6-Diazo-5-oxo-L-norleucine
≥98.0% (UV)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-6-diazo-5-oxocaproic acid, DON
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.15
Beilstein:
1725815
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51101500
Saggio
≥98.0% (UV)
Punto di fusione
~145 °C (dec.)
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c7-5(6(11)12)2-1-4(10)3-9-8/h3,5H,1-2,7H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1
YCWQAMGASJSUIP-YFKPBYRVSA-N
Descrizione generale
Chemical structure: amino acid derivatives
Applicazioni
Inhibits purine synthesis. An analogue of glutamine, inhibiting glutamine-requiring enzymes.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Jun Zhao et al.
Cell metabolism, 31(5), 937-955 (2020-04-24)
Cell proliferation and inflammation are two metabolically demanding biological processes. How these competing processes are selectively executed in the same cell remains unknown. Here, we report that the enzyme carbamoyl-phosphate synthetase, aspartyl transcarbamoylase, and dihydroorotase (CAD) deamidates the RelA subunit