Vai a
242543
Propylamine hydrochloride
≥99%
Sinonimo/i:
1-Aminopropane hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
67,70 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
199,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH2CH2NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-129-9
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
solid
67,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
mp
160-162 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
functional group
amine
SMILES string
Cl[H].CCCN
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1H
InChI key
PYNUOAIJIQGACY-UHFFFAOYSA-N
Application
Propylamine hydrochloride was used to study the liquid chromatographic behavior of potassium-sparing and loop diuretics.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
109819240958689122
Propylamine 98%
Sigma-Aldrich
109819
Propylamine
Propylamine ≥99%
Sigma-Aldrich
240958
Propylamine
description
≥99%
description
98%
description
≥99%
description
98%
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
alcohol: miscible, diethyl ether: miscible, H2O: miscible
solubility
chloroform: soluble 1.5 part(lit.), water: soluble 0.4 part(lit.)
solubility
-
mp
160-162 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
-
form
liquid
form
crystals
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)