Documenti fondamentali
33349
Supelco
AMOZ
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone
Scegli un formato
50 MG
454,00 €
454,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
454,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Beilstein:
179765
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
454,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
115-120 °C
Compatibilità
passes test for identity
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
NN1CC(CN2CCOCC2)OC1=O
InChI
1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2
TVHAMVOINIHMEX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
AMOZ has been used as analytical standard for the determination of residues of nitrofurans and their metabolites, AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone) in animal tissues using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Domande
  1. How can we identify ISO 17034 accredited standards
    1 risposta
    1. Products that are ISO 17034 accredited will be explicitly stated on the corresponding product detail page. Please see the link below to review a number of examples:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/iso-17034?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=iso%2017034&type=product