S2201
Semicarbazide hydrochloride
≥99%
Sinonimo/i:
N-Aminourea hydrochloride, Hydrazine carboxamide hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Punto di fusione
175-177 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NNC(N)=O
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Bone
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges