Documenti fondamentali
32844
Supelco
Tetramisole-d5 hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(±)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenyl-d5-imidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11D5H7N2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2CN3CCSC3=N2
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D;
LAZPBGZRMVRFKY-GWVWGMRQSA-N
Descrizione generale
Tetramisole-d5 hydrochloride is an isotopically labeled compound of tetramisole.[1]
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tetramisole-d5 hydrochloride may be used as an internal standard for the determination of levamisole in milk samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1]
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Control of levamisole residues in milk using a validated liquid chromatography-tandem mass spectrometry method.
Bilandzic N, et al.
Mljekarstvo/Dairy, 66(2) (2016)