32318-M
Acetato di sodio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Sinonimo/i:
Acido acetico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
crystalline
Temp. autoaccensione
1112 °F
Impurezze
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
≤0.005% in water soluble matter
Perdita
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH
7.5-9.0 (20 °C, 5%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤0.2 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Compatibilità
in accordance for appearance of solution
Stringa SMILE
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?