30608
1-Decanol
Selectophore™, ≥98.0%
Sinonimo/i:
n-Decyl alcohol, Alcohol C10
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Temp. autoaccensione
550 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
231 °C (lit.)
Punto di fusione
5-7 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble 0.0211 g/L at 20 °C
Densità
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)