Documenti fondamentali
290009
Sigma-Aldrich
Potassium benzoate
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Benzoic acid potassium salt
Scegli un formato
250 G
45,10 €
1 KG
142,00 €
45,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
45,10 €
1 KG
142,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5COOK
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.21
Beilstein:
3719165
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
45,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
[K+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.K/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Benzoato sodico puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E211, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), powder
Sigma-Aldrich
18106
Benzoato sodico
Guar
Sigma-Aldrich
G4129
Guar
Caffeina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1009
Caffeina
N Zengin et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49(4), 763-769 (2010-12-07)
In this study, the genotoxic effects of sodium benzoate (SB) and potassium benzoate (PB) were investigated in cultured human peripheral lymphocytes using chromosomal aberrations (CA), sister chromatid exchange (SCE), and micronuclei (MN). The level of nuclear DNA damage of SB
Microphase Separation with Small Amphiphilic Molecules: Crystal Structure of Preservatives Sodium Benzoate (E 211) and Potassium Benzoate (E 212).
Butterhof C, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 639(15), 2816-2821 (2013)
Polylactones, 19. Anionic polymerization of L-lactide in solution.
Kricheldorf HR and Kreiser-Saunders I.
Makromol. Chem., 191(5), 1057-1066 (1990)
Dajie Lin et al.
Biosensors & bioelectronics, 45, 195-200 (2013-03-19)
An amplification strategy for signal tracing was developed by introducing a host-guest binding reaction into the assembly process of gold nanorods (AuNRs) superstructure. The amplification pathway firstly used a thio-β-cyclodextrin (SH-β-CD) functionalized gold nanoparticles to label signal antibody, and then
Copper-mediated C-H/C-H biaryl coupling of benzoic acid derivatives and 1,3-azoles.
Mayuko Nishino et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(16), 4457-4461 (2013-03-21)