Documenti fondamentali
281980
Sigma-Aldrich
Pinacyanol bromide
Dye content 95 %
Sinonimo/i:
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyanine bromide, 2,2′-Trimethinequinocyanine bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H25BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 95%
Punto di fusione
286 °C (dec.) (lit.)
λmax
607 nm
Stringa SMILE
[Br-].CCN1C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.BrH/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
COPIHGSSCONEQG-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)