Documenti fondamentali
291331
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-4,4′-cyanine iodide
Scegli un formato
100 MG
88,10 €
88,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
88,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H23IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
88,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
ε (coefficiente d’estinzione)
≥75000 at 588-596 nm in ethanol at 0.003 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[I-].CCN1C=CC(=Cc2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C23H23N2.HI/c1-3-24-15-13-18(20-9-5-7-11-22(20)24)17-19-14-16-25(4-2)23-12-8-6-10-21(19)23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
BFVPXROCOCTNOP-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
1,1′-Diethyl-4,4′-cyanine iodide is a well-known photographic sensitizing dye. It belongs to the class of quinocyanine dyes and exhibits red and blue shifted absorption bands on aggregation. It is also known as 1-ethyl-4-[(1-ethyl-4(1H)-quinolinylidene) methyl] quinolinium iodide.
Applicazioni
1,1′-diethyl-4,4′-cyanine dye (DEC) is suitable for use in silver halide photography.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
The structure of 1,1'-diethyl-2,2'-cyanine iodide, a photographic sensitizing dye
K. Nakatsu
Acta Crystallographica Section B, Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 2181-2188 (1977)