Documenti fondamentali
26216
Hamilton® Modified Microliter syringe, removable needle
7001ASRN, volume 1 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
Scegli un formato
1 EA
118,00 €
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
118,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
23s ga (cone tip)
Caratteristiche
needle type ASRN (removable needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80176
Lungh. ago
43 mm (1.71 in.)
Volume
1 μL
Descrizione generale
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] Syringes can be replaceable or cemented.[2]
Sample is contained in the needle.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kevin Robars, P.E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)