Documenti fondamentali
26215
Hamilton® Modified Microliter syringe, removable needle
7000.5 ASRN, volume 0.5 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
Scegli un formato
1 EA
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
136,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
26s ga (cone tip)
Caratteristiche
needle type ASRN (removable needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 86274
Lungh. ago
43 mm (1.71 in.)
Volume
0.5 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] Syringes can be replaceable or cemented.[2]
Sample is contained in the needle.
Applicazioni
It may be used during rapid analysis of methoxyacetophenone and anisaldehye isomers in urine samples using dynamic liquid phase nanoextraction coupled to GC/MS.[3]
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Dynamic liquid phase nanoextraction coupled to GC/MS for rapid analysis of methoxyacetophenone and anisaldehye isomers in urine.
Wu, Hui?Fen, and Jyh?Hao Yen
Journal of Separation Science, 31.12, 2295-2302 (2008)
Kevin Robards, P.E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)