Documenti fondamentali
20944
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub with guide
7001, volume 1 μL, needle size 25s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Scegli un formato
1 EA
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
135,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
25s ga (blunt tip)
Caratteristiche
KH (Knurled Hub)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80107
Lungh. ago
70 mm (2.75 in.)
Volume
1 μL
Categorie correlate
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)