256528
Copper(I) chloride
ACS reagent, ≥90%
Sinonimo/i:
Copper monochloride, Cuprous chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Tensione di vapore
1.3 mmHg ( 546 °C)
Saggio
≥90%
≥90.0% CuCl basis (ACS specification)
Stato
crystalline powder
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Impurezze
≤0.02% insol. in acid
P. ebollizione
1490 °C (lit.)
Punto di fusione
430 °C (lit.)
Solubilità
dimethyl sulfide: partially soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.1%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Stringa SMILE
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Along with magnesium chloride, to catalyze the conjugate addition of organomagnesium reagents to α,β-ethylenic ketones to form 1,4-addition products.[1]
- To facilitate the addition of an amine to a nitrile to form an amidine, which on reduction forms tertiary amine.[2]
- To catalyze the reaction of olefinic hydrocarbons with phenyl selenocyanate to form β-alkoxyalkyl phenyl selenide.[3]
Altre note
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?