651745
Copper(I) chloride
AnhydroBeads™, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Copper monochloride, Cuprous chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.3 mmHg ( 546 °C)
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
P. eboll.
1490 °C (lit.)
Punto di fusione
430 °C (lit.)
Solubilità
slightly soluble 0.47 g/L at 20 °C
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.