25204
Formato di ammonio
purum, ≥98%
Sinonimo/i:
Acido formico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥98%
Impurezze
≤0.002% heavy metals (as Pb)
pH
6-7 (20 °C, 5%)
Punto di fusione
119-121 °C (lit.)
Densità
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤20 mg/kg
Stringa SMILE
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Altre note
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?