ABE2075
Anti-TERT Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Telomerase reverse transcriptase, hEST2, hTRT, Telomerase-associated protein 2, Telomerase catalytic subunit, TP2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TERT(7015)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: An 1:250 dilution from a representative lot detected TERT in human cerebral cortex, human pancreas, and rat testis tissue sections.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TERT in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1