Documenti fondamentali
24908
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7ClNO4P · C7H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C8H7ClNO4P.C7H9N/c9-5-1-2-6-7(3-5)10-4-8(6)14-15(11,12)13;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-4,10H,(H2,11,12,13);2-5H,8H2,1H3
IUBOLLVEZYFKQN-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Sales restrictions may apply
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)