23035
2-Chloroethylamine hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
2-Aminoethyl chloride hydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (AT)
Stato
solid
Punto di fusione
140-150 °C (lit.)
140-150 °C
Gruppo funzionale
amine
chloro
Stringa SMILE
Cl.NCCCl
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Other applications:
- Alginate derivatization via aminoethylation to form aminoethyl alginate.[2]
- Synthesis of N-(2-chloroethyl)-benzaldimine.[3]
- Derivatization of starch to form aminoethyl (AE-St) starch derivatives.[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?