Vai a
S3382
Solvent Blue 38
Practical grade, powder
Sinonimo/i:
Luxol® Fast Blue MBSN
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
88,60 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
293,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
EC Number:
215-523-1
MDL number:
88,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Solvent Blue 38, practical grade
grade
practical grade
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Solvent Blue 38 is a phthalocyanine stain, used for staining myelin, neurons and glial fibres.
Application
Solvent Blue 38 has been used to stain tissue sections to assess remyelination.[1]
Biochem/physiol Actions
Solvent Blue 38 exhibits a strong affinity towards bases in the lipoproteins of myelin sheath due to which it is stained blue.
Legal Information
Luxol is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
229121391557A3157
Solvent Blue 38 practical grade
Sigma-Aldrich
S3382
Solvent Blue 38
Oil Blue N Dye content 96 %
Sigma-Aldrich
391557
Oil Blue N
Alcian Blue 8GX powder or crystals, certified by the BSC
Sigma-Aldrich
A3157
Alcian Blue 8GX
grade
practical grade
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue
solubility
-
solubility
acetone: 1%, turbid, blue to very deep blue
solubility
water: 1 mg/mL, blue
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)