Documenti fondamentali
221198
Sigma-Aldrich
Formamide
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Amide C1, Ammide formica
About This Item
Formula condensata:
HCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.04
Beilstein:
505995
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Grado:
ACS reagent
Saggio:
≥99.5%
tecniche:
PCR: suitable
P. ebollizione:
210 °C (lit.)
Tensione di vapore:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Il prodotto 221198 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.55 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
932 °F
tecniche
PCR: suitable
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Temp. transizione
freezing point 2.0-3.0 °C
Densità
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The addition of formamide may enhance the specificity and efficiency of amplification of PCR (polymerase chain reaction).[1] It may be used as an ammonia equivalent for the palladium-catalyzed aminocarbonylation of 1-bromo-3-trifluoromethylbenzene to form 3-(trifluoromethyl)benzamide.[2]
La formamide destabilizza le doppie eliche dell′acido nucleico e può essere usata, di solito, a una concentrazione del 50%, in protocolli di ibridazione che richiedono temperature di ibridazione inferiori.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Formamide can dramatically improve the specificity of PCR.
Sarkar G, et al.
Nucleic Acids Research, 18(24), 7465-7465 (1990)
Weinreb SM.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 21, 126-126 (2014)
Solubilization in formamide protects RNA from degradation.
Chomczynski P.
Nucleic Acids Research, 20(14), 3791-3791 (1992)
Microwave spectrum and molecular structure of formamide.
Costain CC and Dowling JM.
J. Chem. Phys. , 32(1), 158-165 (1960)
J Casey et al.
Nucleic acids research, 4(5), 1539-1552 (1977-01-01)
The thermal stabilities of RNA:DNA hybrids are substantially greater than those of DNA:DNA duplexes in aqueous electrolyte solutions containing high concentrations of formamide. Association rates to form DNA:DNA duplexes and DNA:RNA hybrids have been measured in these solvents. There is