21986
(+)-3-Carene
analytical standard
Sinonimo/i:
(1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +17±1°, neat
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.473
P. eboll.
170-172 °C (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1=CC[C@@H]2[C@H](C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
BQOFWKZOCNGFEC-BDAKNGLRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?