Documenti fondamentali
21287
Supelco
(1S)-(−)-Camphanic chloride
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
Sinonimo/i:
(−)-Camphanoyl chloride, (1S)-3-Oxo-4,7,7-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride
About This Item
Formula condensata:
C10H13O3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.66
Beilstein:
3590860
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
for chiral derivatization
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChiraSelect
Saggio
≥98.0% (AT)
≥98.0%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −18±1°, c = 2% in carbon tetrachloride
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Qualità
LiChropur
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
67-70 °C
71-73 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1
PAXWODJTHKJQDZ-VHSXEESVSA-N
Descrizione generale
(1S)-(-)-Camphanic chloride is a derivatizing agent.
Applicazioni
(1S)-(-)-Camphanic chloride may be used in esterification of enantiomers in volatiles releasedf from wheat, in order to determine the proportion of enantiomers and also in quantifying the esters.[1]
Altre note
Chiral derivatizing reagent used for the determination of enantiomeric purity of alcohols and amines by HPLC [2][3][4][5]
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Activity of enantiomers of sulcatol on apterae of Rhopalosiphum padi.
Quiroz, A., and H. M. Niemeyer.
Journal of Chemical Ecology, 24, 361-370 (1998)
K.D. Ward et al.
Journal of Chromatography A, 478, 169-169 (1989)
A. Haag et al.
Helvetica Chimica Acta, 63, 10-10 (1980)
J.D. Fourneron et al
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4686-4686 (1989)
H. Gerlach
Helvetica Chimica Acta, 68, 1815-1815 (1985)