1048222
USP
Baclofen Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(4RS)-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one, 4-(4-Chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Scegli un formato
1.310,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.310,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
baclofen
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C2CNC(=O)C2
InChI
1S/C10H10ClNO/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)12-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,12,13)
OVRPDYOZYMCTAK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)