21004
Cesium iodide
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
Scegli un formato
36,75 €
Prezzo di listino52,50 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
36,75 €
Prezzo di listino52,50 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
99.999%
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
626 °C (lit.)
Densità
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation. Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.
Protocolli
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.