Documenti fondamentali
20793
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
701RN, volume 10 μL, needle size 26 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Scegli un formato
6 EA
309,00 €
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
309,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26 ga (bevel tip)
Caratteristiche
needle type RN (removable needle)
point style 2
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80336
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Caratteristiche e vantaggi
  • ”Hamilton” syringe, 700 series, removable needle is used as a part of the original hand-fitted Hamilton syringe, for dispensing volume of 10 μL capacity.        
  • It provides an excellent opportunity to reduce cost, packaging waste, ordering frequency, and delays in replacing damaged or worn syringes.     
  • It is available in convenient multi-unit packages, at considerable cost-savings.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)